Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klare enzymer og reagenser til rekombinasepolymerase-amplifikation (RPA)
Beskrivelse
Invitrogen Lyo-ready recombinase polymerase amplification (RPA) reagenser er designet til hurtig, følsom og specifik DNA-amplifikation gennem isotermiske RPA-reaktioner. Lyo-klare RPA-reagenser er tilgængelige i stand-alone og kit-formater. Revers transkriptase kan tilføjes til RPA-reaktionen til amplifikation af RNA-mål. Alle reagenser er glycerolfrie, hvilket muliggør assay-lyofilisering.
Funktioner af Lyo-klare RPA-produkter
- Forbedret følsomhed ned til 1 kopi ved hjælp af optimeret (RT-)RPA reaktionsbuffer
- Robust og specifik RNA/DNA-amplifikation
- Amplifikation fra inhibitorholdige prøver
- Hurtig målforstærkning på så lidt som 20 minutter
- Evne til nemt at optimere RPA- eller RT-RPA-reaktioner
Sættets komponenter
Det Lyo-klare RPA Kit indeholder alle nødvendige komponenter til en RPA-reaktion:
- Lyo-klar T4 UvsX-protein —produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet uvsX-gen afledt af bakteriofag T4
- Lyo-klar T4 UvsY Protein —et rekombinationsmediatorprotein, der stimulerer homolog rekombination udført af UvsX rekombinasen
- Lyo-klar Bst DNA-polymerase (kat. nr. A56655)— en proprietær mutant af Bst DNA Polymerase, Large Fragment, med hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer
- Lyo-klar T4 Gene 32 Protein —et enkeltstrenget DNA-bindende protein produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet bakteriofag T4 gen 32
- Optimeret reaktionsbuffer, magnesiumchlorid og dNTP'er
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lyo-ready T4 UvsX Protein |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | RPA, RT-RPA |
| Mængde | 120μ g |
| Forskningskategori | Nukleinsyreamplifikation |
| Indhold og opbevaring | Lyo-klar T4 UvsX Protein, 60μ L, Opbevares ved -25 °C til -15 °C. |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Reaktionstid | Op til 20 min. |