Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klare enzymer og reagenser til rekombinasepolymerase-amplifikation (RPA)
Artikelnummer. 30245142
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
120μ g
1600μ g
2000μ L
500 Reaktioner
Produkttype:
Lyo-klar RPA-kit
Lyo-klart RPA-sæt
Lyo-ready T4 Gen 32 Protein
Lyo-ready T4 UvsX Protein
Lyo-ready T4 UvsY Protein
Reaktionsbuffer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype
30245142 100 reaktioner Lyo-klart RPA-sæt
30245335 1600μ g Lyo-ready T4 Gen 32 Protein
30245214 120μ g Lyo-ready T4 UvsX Protein
30245152 120μ g Lyo-ready T4 UvsY Protein
30245027 2000μ L Reaktionsbuffer
30283274 500 Reaktioner Lyo-klar RPA-kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30245142 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A72127
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Lyo-klare RPA-reagenser er designet til hurtig, følsom og specifik DNA-amplifikation gennem isotermiske rekombinasepolymerase-amplifikationsreaktioner (RPA). Lyo-klare RPA-reagenser er tilgængelige i stand-alone og kit-formater.
Invitrogen Lyo-ready recombinase polymerase amplification (RPA) reagenser er designet til hurtig, følsom og specifik DNA-amplifikation gennem isotermiske RPA-reaktioner. Lyo-klare RPA-reagenser er tilgængelige i stand-alone og kit-formater. Revers transkriptase kan tilføjes til RPA-reaktionen til amplifikation af RNA-mål. Alle reagenser er glycerolfrie, hvilket muliggør assay-lyofilisering.
Funktioner af Lyo-klare RPA-produkter
  • Forbedret følsomhed ned til 1 kopi ved hjælp af optimeret (RT-)RPA reaktionsbuffer
  • Robust og specifik RNA/DNA-amplifikation
  • Amplifikation fra inhibitorholdige prøver
  • Hurtig målforstærkning på så lidt som 20 minutter
  • Evne til nemt at optimere RPA- eller RT-RPA-reaktioner
Sættets komponenter
Det Lyo-klare RPA Kit indeholder alle nødvendige komponenter til en RPA-reaktion:
  • Lyo-klar T4 UvsX-protein —produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet uvsX-gen afledt af bakteriofag T4
  • Lyo-klar T4 UvsY Protein —et rekombinationsmediatorprotein, der stimulerer homolog rekombination udført af UvsX rekombinasen
  • Lyo-klar Bst DNA-polymerase (kat. nr. A56655)— en proprietær mutant af Bst DNA Polymerase, Large Fragment, med hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer
  • Lyo-klar T4 Gene 32 Protein —et enkeltstrenget DNA-bindende protein produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet bakteriofag T4 gen 32
  • Optimeret reaktionsbuffer, magnesiumchlorid og dNTP'er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Lyo-klart RPA-sæt
Form Væske
Til brug med (applikation) RPA, RT-RPA
Polymerase Lyo-klar Bst DNA-polymerase
Mængde 100 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyreamplifikation
Indhold og opbevaring
•Lyo-klar T4 UvsX-protein (1,2 mg/ml), 50μ L
• Lyo-klar T4 UvsY-protein (1,2 mg/ml), 50μ L
• Lyo-klar Bst DNA-polymerase (6 U/μ L), 50μ L
• Lyo-klar T4 Gen 32-protein (16 mg/ml), 50μ L
• 2X RPA reaktionsbuffer, 1000μ L
• 280 mM MgCl2 , 100μ L
• 10 mM dNTP Mix, 50μ L Opbevares
ved -25 C °til -15 °C.
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Omvendt transkriptase SuperScript IV omvendt Transcriptase
Forsendelsestilstand Tøris
Detektionsmetode Slutpunkt, realtid, lateralt flow
Reaktionstid Op til 20 min.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.