Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klar Bst DNA-polymerase
Artikelnummer. 17815017
Skift visning
Mængde:
1200 U
6000 U
Koncentration:
40 U/μl
6 U/μ L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration
17815017 1200 U 6 U/μ L
17805217 6000 U 6 U/μ L
17885207 1200 U 40 U/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17815017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A56655
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase er en proprietær mutant af Bst DNA polymerase, stort fragment, med en hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og øget tolerance over for inhibitorer.
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase er en proprietær mutant af Bst DNA polymerase, stort fragment, med en hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og øget tolerance over for inhibitorer. Ved at bevare en stærk streng-fortrængningsaktivitet hjælper dette enzym med at muliggøre højeffektive isotermiske amplifikationer såsom loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase er en proprietær mutant af Bst DNA polymerase, stort fragment, med en hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og øget tolerance over for inhibitorer. Ved at bevare en stærk strengforskydningsaktivitet hjælper dette enzym med at muliggøre højeffektive isotermiske amplifikationer såsom loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Lyo-klar Bst DNA-´→´polymerase besidder 53 DNA-polymeraseaktivitet og ´→´mangler 53 exonukleaseaktivitet og ´→35´ exonukleaseaktivitet. Det er også et glycerolfrit enzym, der muliggør assay-lyofilisering og anvendelse i mikrofluidik-baserede teknologier.
Lyo-ready Bst DNA Polymerase funktioner
• Hurtig måldetektion på så lidt som 10 minutter
• Forbedret følsomhed ned til 50 kopier ved hjælp af optimeret reaktionsbuffer i (RT-)LAMP-reaktion
• Robust amplifikation, selv fra inhibitorholdige RNA- eller DNA-prøver
• Evne til at optimere LAMP- eller RT-LAMP-reaktioner, så de passer til
dine behov Applikationer
Lyo-ready Bst DNA-polymerase kan bruges til en lang række applikationer, herunder:
• Loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP)
• Helgenom-amplifikation (WGA)
• Rullende cirkelforstærkning (RCA )
• Rekombinase polymerase amplifikation (RPA)
• Helicase-afhængig amplifikation (HDA)
• Eksponentiel amplifikationsreaktion (EXPAR)
Bemærkninger
1. Hvis du udfører LAMP-detektion i realtid med SYTO 9 Grøn fluorescerende nukleinsyrefarvning, fortynd lageret til 50μ M med nukleasefrit vand før hver brug.
2. SuperScript IV omvendt Transcriptase og RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehæmmer anbefales til reaktioner, der indeholder RNA-targets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltstående enzym
Til brug med (applikation) LAMPE, RT-LAMPE
Polymerase Lyo-klar Bst DNA-polymerase
Mængde 1200 U
Indhold og opbevaring
•Lyo-klar Bst DNA-polymerase (200μ L ved 6 U/μ L)
• 10X Bst-reaktionsbuffer (1 ml)
• 200 mM MgCl2 (1 ml)
• 5 M betain (1 ml)
Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Antal reaktioner 200 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 6 U/μ L
Reaktionstid ≤10 minutter