Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klar Bst DNA-polymerase
Description
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase er en proprietær mutant af Bst DNA polymerase, stort fragment, med en hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og øget tolerance over for inhibitorer. Ved at bevare en stærk streng-fortrængningsaktivitet hjælper dette enzym med at muliggøre højeffektive isotermiske amplifikationer såsom loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Invitrogen Lyo-ready Bst DNA Polymerase er en proprietær mutant af Bst DNA polymerase, stort fragment, med en hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og øget tolerance over for inhibitorer. Ved at bevare en stærk strengforskydningsaktivitet hjælper dette enzym med at muliggøre højeffektive isotermiske amplifikationer såsom loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP).
Lyo-klar Bst DNA-´→´polymerase besidder 53 DNA-polymeraseaktivitet og ´→´mangler 53 exonukleaseaktivitet og ´→35´ exonukleaseaktivitet. Det er også et glycerolfrit enzym, der muliggør assay-lyofilisering og anvendelse i mikrofluidik-baserede teknologier.
Lyo-ready Bst DNA Polymerase funktioner
• Hurtig måldetektion på så lidt som 10 minutter
• Forbedret følsomhed ned til 50 kopier ved hjælp af optimeret reaktionsbuffer i (RT-)LAMP-reaktion
• Robust amplifikation, selv fra inhibitorholdige RNA- eller DNA-prøver
• Evne til at optimere LAMP- eller RT-LAMP-reaktioner, så de passer til
dine behov Applikationer
Lyo-ready Bst DNA-polymerase kan bruges til en lang række applikationer, herunder:
• Loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP)
• Helgenom-amplifikation (WGA)
• Rullende cirkelforstærkning (RCA )
• Rekombinase polymerase amplifikation (RPA)
• Helicase-afhængig amplifikation (HDA)
• Eksponentiel amplifikationsreaktion (EXPAR)
Bemærkninger
1. Hvis du udfører LAMP-detektion i realtid med SYTO 9 Grøn fluorescerende nukleinsyrefarvning, fortynd lageret til 50μ M med nukleasefrit vand før hver brug.
2. SuperScript IV omvendt Transcriptase og RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehæmmer anbefales til reaktioner, der indeholder RNA-targets.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Enkeltstående enzym |
| Til brug med (applikation) | LAMPE, RT-LAMPE |
| Polymerase | Lyo-klar Bst DNA-polymerase |
| Mængde | 6000 U |
| Indhold og opbevaring | •Lyo-klar Bst DNA-polymerase (5 x 200μ L ved 6 U/μ L) |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 6 U/μ L |
| Reaktionstid | ≤10 minutter |