Få mere at vide
Thermo Scientific™ LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger med innovativ GreenCool-teknologi
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific LYNX Superspeed Centrifuge-serien leverer kraftfuld ydeevne med banebrydende enkelhed og bæredygtig innovation. Den har GreenCool-teknologi, et næste generations naturligt kølemiddel (CO2) kølesystem. Denne teknologi reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 1, samtidig med at ozonvenlig drift sikres. Denne avancerede teknologi reducerer energiforbruget og forbedrer den samlede køleydelse. Derudover tilbyder LYNX-serien forbedret bekvemmelighed med lettere håndtering og mere stille betjening, hvilket hjælper med at sikre en problemfri og behagelig brugeroplevelse. Det reducerede energiforbrug og det effektive design bidrager også til lavere driftsomkostninger, hvilket gør LYNX-centrifugerne til et omkostningseffektivt valg for laboratorier.
Fås i to modeller:
LYNX 4000: Designet til daglige laboratoriebehov, tilbyder den op til 4L kapacitet (4 x 1000 ml) og kan accelerere op til 68.905 × g, og understøtter en række rør, flasker og plader.
LYNX 6000: Designet til højtydende applikationer, tilbyder den en kapacitet på op til 6 l (6 × stk. 1000 ml) og hastigheder op til 100.605 x g. En bred rotorportefølje understøtter højhastigheds- og kontinuerlige flow/zonale separationer. Et valgfrit HEPA-filter øger biosikkerheden. Ideel til avanceret forskning og bioproduktion.
Begge modeller er ekspertfremstillet i Tyskland på et certificeret zero-waste anlæg drevet af 100% vedvarende energi.
Fra akademisk forskning til bioproduktion opfylder LYNX-centrifuger krævende anvendelseskrav med:
Enestående præstation: Opnået op til 100.605 x g og bearbejdning op til 6 L pr. gennemløb.
Alsidigt rotorportefølje: Vælg mellem 19 rotorer, herunder Thermo Scientific Fiberlite kulfiberrotorer med 15 års garanti, svingende skovlrotorer til høj-RCF applikationer og fastvinkelrotorer til forskellige rør- og flaskestørrelser, samt kontinuerlige flow-/zonale rotorer til store separationer.
Forkortet opsætningstid og øget rotorsikkerhed med rotorinnovationer
- Hurtigt, sikkert rotor-trykknapsystem: Thermo Scientific Auto-Lock Rotorudskiftning muliggør hurtige udskiftninger på så lidt som 3 sekunder.
- Automatisk rotorgenkendelse: Thermo Scientific Auto-ID Instant Rotor Identification understøtter problemfri opsætning og hjælper med at eliminere brugerfejl.
Bæredygtig: GreenCool-teknologien sænker energiforbruget med op til 13 %, giver reduceret strømforbrug ved opstart og understøtter højere hastighed ved 4 °C, samt lavere vægt og lavere støj sammenlignet med tidligere modeller.
Smart støvsugersystem (kun LYNX 6000-modellen): Aktiver kun, når det er nødvendigt, hvilket yderligere forbedrer energieffektiviteten.
Forbedret biosikkerhed (kun LYNX 6000-modellen): Valgfrit HEPA-filter øger biosikkerhedsniveauerne for regulerede miljøer.
Brugervenlig grænseflade: Thermo Scientific Centri-Touch Touchskærmen giver intuitiv kontrol, træning ombord og sikker brugerlogin med adgangskodebeskyttelse.
Klar til overholdelse: Designet til at hjælpe med GMP/GLP-datastyring og kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Software til FDA 21 CFR Part 11-overholdelse.
Fjernovervågning: Thermo Scientific Centri-Vue Appen muliggør realtidssporing og kontrol af flere centrifuger fra en mobil enhed.
Optimeret for bekvemmelighed: Kompakt, ikke-bolt-fast design, automatisk døråbning og integreret arbejdsflade forenkler daglig betjening.
Med banebrydende effektivitet, innovativ rotorteknologi og bæredygtighed i centrum omdefinerer LYNX Superspeed Centrifuge-serien ydeevne og pålidelighed, samtidig med at den sænker de samlede ejeromkostninger.
Tidligere modeller: Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000 Superspeed Centrifuge og Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000 Centrifuge.
De produkter, der nævnes på denne side, er til laboratoriebrug. Det er kundens ansvar at sikre, at produktets ydeevne er egnet til kundernes specifikke brug eller anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6 x 1000 ml |
| Maks. Hastighed | 29.000 omdr./min. |
| Maks. RCF | 100.605 x g |
| Kølet | CFC-fri |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Rotor identifikation | Auto-ID øjeblikkeligt |
| Spænding | 380/400 V |
| Produkttype | Centrifuger |