Få mere at vide
Lynestrenol, Mikromol™
Beskrivelse
Lynestrenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lynestrenol |
| CAS | 52-76-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lynestrenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H28 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lynestrenol, 3-Desoxynorlutin, Ethynylestrenol, Exlutena, Exluton, Exlutona, Fysionorm, Linestrenol, NSC 37725, NSC 73879, Org 485-50, Orgametil, Orgametril, Orgametrol, Ovamezzo, Ovoresta, Ovoresta M, Physiostat, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol, (17alpha)-, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol (6CI,8CI), 17-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethinyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyestr-4-ene, 17alpha-Ethynyl-19-nor-4-androsten-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestrenol, 3-Desoxy-17alpha-ethinyl-19-nortestosterone, Delta4-17alpha-Ethinylestren-17beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Vis mere |