Få mere at vide
Lynestrenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458276
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458276 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458276 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1787.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lynestrenol
CAS 52-76-6
Analyt- eller komponentnavne Lynestrenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H28 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lynestrenol, 3-Desoxynorlutin, Ethynylestrenol, Exlutena, Exluton, Exlutona, Fysionorm, Linestrenol, NSC 37725, NSC 73879, Org 485-50, Orgametil, Orgametril, Orgametrol, Ovamezzo, Ovoresta, Ovoresta M, Physiostat, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, 19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol, (17alpha)-, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol (6CI,8CI), 17-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethinyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxy-Delta4-estrene, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyestr-4-ene, 17alpha-Ethynyl-19-nor-4-androsten-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestr-4-en-17beta-ol, 17alpha-Ethynylestrenol, 3-Desoxy-17alpha-ethinyl-19-nortestosterone, Delta4-17alpha-Ethinylestren-17beta-ol
InChI formel InChI=1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 284.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 284.214 g/mol