Få mere at vide
Lyn-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lyn-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 887650-05-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H31F3N8O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Bafetinib analog |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (86.71 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |