Få mere at vide
Lyn-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495716 100 mg -
16481187 50 mg 50mg
16427687 5 mg -
16414948 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12039
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lyn-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 887650-05-7
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H31F3N8O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Bafetinib analog
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (86.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC=C(C3=CN=CN=C3)C=N2)=C1)C4=CC=C(CN5C[C@@H](N(C)C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 576.62
Formel vægt 576.62
Procent renhed 98.66%