Få mere at vide
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Artikelnummer. p-7217773
Encompass_Preferred
Produkttype:
250 ml
500 ml
3000 ml
Mængde:
1 x 250 ml flaske
1 x 500 ml flaske
6 x 500 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15257179
Brand: STEMCELL Technologies 07861
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
  • Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
  • Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
  • Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
  • Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Tekniske data
Mængde 6 x 500 ml flasker
Celletype Mononuclear Cells
Til brug med (applikation) Cell Isolation
Produkttype 3000 ml
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.