Få mere at vide
MedChemExpress Lycorine hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.77 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2188-68-3 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.35% |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (77.22 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (51.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Autophagy∣Bacterial∣Virus Protease |
| Mængde | 10 mg |