Få mere at vide
Lycorine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18090320
Skift visning
Mængde:
20 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090320 20 mg
18061930 500 mg
18052740 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL48755020MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2188-68-3
Molekylær formel C16 H17 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 323.7714
Synonym Licorin Hydrochloride, 3,3a-Didehydrolycoran-1α,2β-diol Hydrochloride, (1α,2β)- 3,12-Didehydro-9,10-[methylenebis(oxy)]-galanthan-1,2-diol, 2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol Hydrochloride, (1S,2S,12bS,12cS)-2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol
SMIL Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lycorine Hydrochloride
Mængde 20 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Formel vægt 323.0924