Få mere at vide
Lycorine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18061930
Skift visning
Mængde:
20 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061930 500 mg
18052740 50 mg
18090320 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL487550500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2188-68-3
Molekylær formel C16 H17 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 323.7714
Synonym Licorin Hydrochloride, 3,3a-Didehydrolycoran-1α,2β-diol Hydrochloride, (1α,2β)- 3,12-Didehydro-9,10-[methylenebis(oxy)]-galanthan-1,2-diol, 2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol Hydrochloride, (1S,2S,12bS,12cS)-2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol
SMIL Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lycorine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Formel vægt 323.0924