Få mere at vide
Lycoramine, TRC
Artikelnummer. 30481524
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481524 5 mg
30476004 250 mg
30478881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4876005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21133-52-8
Molekylær formel C17 H23 N O3
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aR)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)- (9CI), Galanthamine, 1,2-dihydro-, Galanthamine, dihydro- (6CI), Lycoramine (7CI,8CI), (4aS,6S,8aR)-4a,5,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Lycoramine, 1,2-Dihydrogalanthamine, Dihydrogalanthamine, 6β-Octahydrogalantamine, Dihydrogalantamine
SMIL COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34CC[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Lycoramine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-4,12,14,19H,5-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1
Formel vægt 289.1678