Få mere at vide
(+)-Lycopsamine N-Oxide (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lycopsamine N-oxide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1 |
| Formel vægt | 315.1682 |