Få mere at vide
Lycopsamine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lycopsamine N-oxide |
| CAS | 95462-15-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lycopsamine N-oxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H25 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |