Få mere at vide
Lycopsamin 100 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lycopsamine |
| CAS | 10285-07-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lycopsamine |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C15 H25 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3S*),7aβ]]-, Lycopsamine (7CI,8CI), (+)-Lycopsamine, 3'-epi-Intermedine, Retronecine 9-((-)-viridiflorate) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12 |
| Show More |