missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lycopene, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098861
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458938 10 mg
16454807 50 mg
16413856 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458938 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0287

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables; exhibits antioxidant effects.

Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lycopene
CAS 502-65-8
Farve Reddish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H56
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation THF : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C
Molekylvægt (g/mol) 536.87
Formel vægt 536.87
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.