Få mere at vide
Lycopen,> 90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476801 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476801 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11476801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219868401
Kemiske identifikatorer
CAS 502-65-8
Molekylær formel C40H56
Molekylvægt (g/mol) 536.888
InChI nøgle OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Synonym lycopene, psi,psi-carotene, all-trans-lycopene, trans-lycopene, lycopene 7, lycored, lycopene van, lycopene, all-trans, unii-sb0n2n0wv6, ccris 7925
PubChem CID 446925
ChEBI CHEBI:15948
IUPAC navn (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,2320,-
SMIL CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lycopene
Farve Rød
Mængde 1 mg
Formel vægt 536.9
Procent renhed >90%
Fysisk form Crystalline Needles