Få mere at vide
STEMCELL Technologies LY364947
Artikelnummer. 17140092
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
17140092 5 mg 5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17140092 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72592
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Activin/BMP/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits ALK5
  • LY364947 is a selective inhibitor of the TGFβ/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 59 nM)(Sawyer et al.) LY364947 less effectively inhibits TGFβRII (IC50 = 400 nM), p38 MAPK (IC50 = 740 nM), and mixed lineage kinase-7 (MLK-7; IC50 = 1,400 nM) (Li et al., 2006; Sawyer et al.)
Tekniske data
CAS 396129-53-6
Synonym E-616451; HTS 466284; TGF-β RI Kinase Inhibitor
Mængde 5 mg
Molekylær formel C17H12N4
Renhed ≥98%