Få mere at vide
LY3177833, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489446
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489446 50 mg 50mg
16482748 10 mg -
16405497 5 mg -
16404216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489446 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
Spécification
Kemisk navn eller materiale LY3177833
Fysisk form Solid
CAS 1627696-51-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12FN5O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.99 mM)
SMIL O=C1N[C@@](C)(C2=NC=NC=C2F)C3=C1C=C(C4=CNN=C4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 309.3
Formel vægt 309.3
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.