Få mere at vide
LY2979165, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475578 10 mg 10mg
16461329 1 mg -
16458277 5 mg -
16441747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475578 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13239
MedChemExpress LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
LY2979165 is the alanine prodrug of 2812223, a selective and potent orthosteric mGlu2 receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2979165
Fysisk form Solid
CAS 1311385-32-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H22N6O6S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL [H][C@]12[C@](C(O)=O)(C[C@H]([C@]1([C@@H]2C(O)=O)[H])SC3=NN=CN3)NC([C@H](C)N)=O.N.O
Molekylvægt (g/mol) 390.42
Formel vægt 390.42
Procent renhed 98.0%