Få mere at vide
LY2955303, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490497
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490497 50 mg
16484148 10 mg
16466857 5 mg
16402976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490497 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107765
MedChemExpress LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.
LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2955303
Fysisk form Solid
CAS 1433497-19-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H42N4O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (51.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC(C)(C1=CC(C(C)(C)C)=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C(N5CCN(C)CC5)=O)C=C4)=C1)C
Molekylvægt (g/mol) 578.74
Formel vægt 578.74
Procent renhed 99.16%