Få mere at vide
Invitrogen™ LY294002
Beskrivelse
LY294002 is a potent and specific cell-permeable inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase).
Format/Formulation: Lyophilized
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Gen-id (Entrez) | 5294 |
| Oprensningsmetode | TLC |
| Forsendelsestilstand | Dry Ice |
| Specifik hæmning eller mål | PI3-Kinase |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Inhibitor |
| Inhibitor egenskaber | Chemical |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.4 |
| Vis mere |