Få mere at vide
LY2857785, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2857785 |
| CAS | 1619903-54-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H36N6O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C1=C2C=C(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)C=CC2=NN1C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.6 |
| Formel vægt | 448.6 |
| Vis mere |