Få mere at vide
LY2828360, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2828360 is a slowly acting but efficacious G protein-biased cannabinoid (CB2) agonist, inhibiting cAMP accumulation and activating ERK1/2 signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2828360 |
| CAS | 1231220-79-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H27ClN6O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1CCN(C2=C3N=C(C4=CC=CC=C4Cl)N(C5CCOCC5)C3=NC(C)=N2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.94 |
| Formel vægt | 426.94 |
| Vis mere |