Få mere at vide
LY2562175, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490257 50 mg
16486617 5 mg
16453898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103704
MedChemExpress LY2562175 is a potent and selective FXR agonist, with an EC50 of 193 nM.
LY2562175 is a potent and selective FXR agonist, with an EC50 of 193 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2562175
CAS 1103500-20-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H27Cl2N3O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (115.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(C)C2=C1C=CC(N3CCC(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C6=C(Cl)C=CC=C6Cl)CC3)=C2)O
Molekylvægt (g/mol) 540.44
Formel vægt 540.44
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation