Få mere at vide
LY2510924, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2510924 is a potent and selective CXCR4 antagonist that blocks SDF-1 binding to CXCR4 with an IC50 of 0.079 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2510924 |
| CAS | 1088715-84-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C62H88N14O10 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (105.09 mM) |
| SMIL | O=C(NCC(N[C@H](CCC(N[C@H]1CC2=CC=CC=C2)=O)C(N[C@H](C(N)=O)CCCCNC(C)C)=O)=O)[C@@H](NC([C@@](NC([C@@H](NC([C@H](NC1=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)CCCCNC(C)C)=O)([H])CCCNC(N)=N)=O)CC4=CC(C=CC=C5)=C5C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1189.45 |
| Formel vægt | 1189.45 |
| Vis mere |