Få mere at vide
LY2452473, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491097
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491097 50 mg
16417597 5 mg
16415636 100 mg
16404848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114530
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2452473
CAS 1029692-15-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 374.44
Formel vægt 374.44
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death