Få mere at vide
LY2409881 trihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498608 10 mg 10mg
16478456 100 mg -
16434487 50 mg -
16411068 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0788A
MedChemExpress LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2409881 trihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 946518-60-1
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32Cl4N6OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (24.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 594.43
Formel vægt 594.43
Procent renhed 98.92%