Få mere at vide
LY2409881, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2409881 is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2409881 |
| CAS | 946518-61-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29ClN6OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (76.28 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.04 |
| Formel vægt | 485.04 |
| Vis mere |