Få mere at vide
MedChemExpress LY2334737
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 389.39 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 99.02% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 892128-60-8 |