missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY2183240, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464218
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464218 10 mg
16460557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16464218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10865

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LY2183240 is a highly potent blocker of anandamide uptake (IC50= 270 pM; Ki=540 nM).

LY2183240 is a potent, covalent inhibitor of the endocannabinoid-degrading enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) with an IC50 of 12.4 nM. LY2183240 inactivates FAAH by carbamylation of the enzyme's serine nucleophile. LY2183240 also inhibits several other brain serine hydrolases with IC50s of 5.3, 0.09, 8.2 nM for MAG lipase, bh6 and KIAA1363, respectively .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY2183240
Fysisk form Solid
CAS 874902-19-9
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17N5O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (162.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C)C)N1N=NN=C1CC(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 307.35
Formel vægt 307.35
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.