Få mere at vide
LY2157299, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Galunisertib |
| CAS | 700874-72-2 |
| Molekylær formel | C22H19N5O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | LY2157299, 4-(2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)quinoline-6-carboxamide, 4-[5,6-Dihydro-2-(6-methyl-2-pyridinyl)-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl]-6-quinolinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N5O/c1-13-4-2-5-18(25-13)21-20(19-6-3-11-27(19)26-21)15-9-10-24-17-8-7-14(22(23)28)12-16(15)17/h2,4-5,7-10,12H,3,6,11H2,1H3,(H2,23,28) |
| SMIL | Cc1cccc(n1)c2nn3CCCc3c2c4ccnc5ccc(cc45)C(=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.42 |