Få mere at vide
LY2119620, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489427
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489427 5 mg
16473506 25 mg
16442957 50 mg
16436976 100 mg
16436898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489427 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15885
MedChemExpress LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.
LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2119620
CAS 886047-22-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24ClN5O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (154.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C(C(NC2CC2)=O)SC3=C1C(C)=C(Cl)C(OCC(N4CCN(C)CC4)=O)=N3
Molekylvægt (g/mol) 437.94
Formel vægt 437.94
Procent renhed 98.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation