missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LY 487379 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034252
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18034252 10 mg
18094432 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18034252 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3283/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective positive allosteric modulator of mGlu2 receptors

Positive allosteric modulator selective for mGlu2 receptors. Potentiates glutamate-stimulated [35S]GTPγS binding (EC50 values are 1.7 and > 10 μM for mGlu2 and mGlu3 receptors respectively). Devoid of any activity at mGlu5 and mGlu7 receptors. Promotes cognitive flexibility in a rat model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 353229-59-1
Molekylær formel C21H20ClF3N2O4S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY 487379 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 488.91
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 488.906
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.