missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LY 450139
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18775736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18775736 5 mg
18767476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18775736 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6559/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

γ-secretase pseudo-inhibitor

LY 450139 is a γ-secretase pseudo-inhibitor. Inhibits Aβ secretion from cells in vitro and increases accumulation of γ-secretase products and long Aβ species in vitro and in vivo. Also attenuates the accumulation of activated microglia and neurological injury in a traumatic brain injury animal model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Hydroxy-3-methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-[[(1S)-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-2-oxo-1H-3-benzazepin-1-yl]amino]ethyl]butanamide
CAS 425386-60-3
Mængde 5 mg
Molekylær formel C19H27N3O4
Formel vægt 361.44
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.