missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 450139

Beskrivelse
LY 450139 is a γ-secretase pseudo-inhibitor. Inhibits Aβ secretion from cells in vitro and increases accumulation of γ-secretase products and long Aβ species in vitro and in vivo. Also attenuates the accumulation of activated microglia and neurological injury in a traumatic brain injury animal model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Hydroxy-3-methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-[[(1S)-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-2-oxo-1H-3-benzazepin-1-yl]amino]ethyl]butanamide |
| CAS | 425386-60-3 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C19H27N3O4 |
| Formel vægt | 361.44 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?