Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
Mængde:
10 mg
Beskrivelse
LY 379268 disodium salt is a sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | LY 379268 disodium salt |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.11 |
| Inhibitorer | LY 379268 disodium salt |
For Research Use Only