Få mere at vide
LY 364947, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 364947 |
| CAS | 396129-53-6 |
| Molekylær formel | C17 H12 N4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21) |
| SMIL | c1ccc(nc1)c2n[nH]cc2c3ccnc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 4-(3-pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vægt | 272.1062 |