Få mere at vide
LY 345899, MedChemExpress
Beskrivelse
LY 345899 is a Folate analog and is a methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 345899 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 10538-99-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21N7O7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (265.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(N2C(N3C4=C(NC(N)=NC4=O)NCC3C2)=O)C=C1)=O)CCC(O)=O |
| Vis mere |