missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LY 344864 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035352 10 mg
18014382 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035352 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2451/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective 5-HT1F agonist

Potent, selective 5-HT1F receptor agonist (EC50 = 3 nM). Displays > 80-fold selectivity over other 5-HT receptors (Ki values are 0.006, 0.53, 0.55, 0.56, 1.42, 1.70, 3.50, 3.94 and 4.85 μM for 5-HT1F, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT2A and 5-HT7 receptors respectively). Inhibits neurogenic dural inflammation in vivo following i.v. and oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1217756-94-9
Molekylær formel C21H23ClFN3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY 344864 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 387.88
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 387.883
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.