missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LY-338979, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY-338979 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N5O7/c21-20-24-15-14(18(30)25-20)11(17(29)23-15)6-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-12(19(31)32)7-8-13(26)27/h1-2,4-5,11-12H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,31,32)(H4,21,23,24,25,29,30)/t11?,12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 443.1441 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?