Få mere at vide
R&D Systems™ LY 310762 hydrochloride
Beskrivelse
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 310762 hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 430.94 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.948 |