Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 310762 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18013842
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18013842 10 mg
18035512 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18013842 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3078/10
Selective 5-HT1D antagonist
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192927-92-7
Molekylær formel C24H28ClFN2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY 310762 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 430.94
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 430.948