Få mere at vide
LY 294002, TRC
Artikelnummer. 30482794
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482794 5 mg
30480284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4865905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154447-36-6
Molekylær formel C19H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 307.34
Synonym NSC 697286, SF 1101, 8-Phenyl-2-(morpholin-4-yl)-chromen-4-one, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
SMIL COC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY 294002
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2