Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 288513
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094362
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094362 10 mg
18045362 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094362 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1524/10
Selective CCK2 antagonist
Selective CCK2 receptor antagonist (IC50 values are 16 and > 30,000 nM for CCK2 and CCK1 respectively). Displays anxiolytic and antipsychotic properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147523-65-7
Molekylær formel C22H18BrN3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY 288513
Mængde 10 mg
Formel vægt 436.3
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 436.309