missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY 2874455, TRC

Artikelnummer. 30475031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475031 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4865801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(1E)-2-[5-[(1R)-1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)ethoxy]-1H-indazol-3-yl]ethenyl]-1H-pyrazole-1-ethanol
CAS 1254473-64-7
Molekylær formel C21H19Cl2N5O2
Mængde 1 mg
Synonym LY 2874455
InChI formel InChI=1S/C21H19Cl2N5O2/c1-13(21-17(22)10-24-11-18(21)23)30-15-3-5-20-16(8-15)19(26-27-20)4-2-14-9-25-28(12-14)6-7-29/h2-5,8-13,29H,6-7H2,1H3,(H,26,27)/b4-2+/t13-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1ccc2[nH]nc(\C=C\c3cnn(CCO)c3)c2c1)c4c(Cl)cncc4Cl
Molekylvægt (g/mol) 444.31
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.