Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 272015 hydrochloride
Beskrivelse
High affinity 5-HT2B receptor antagonist that displays selectivity over 5-HT2A and 5-HT2C receptors (Ki values are 0.75, 21.63 and 28.7 nM for 5-HT2B, 5-HT2C and 5-HT2A receptors respectively). Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 272015 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 372.89 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.893 |