Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 266097 hydrochloride
Beskrivelse
Selective 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.3). More than 100-fold selective over 5-HT2A and 5-HT2C. Attenuates amphetamine-induced locomotion in the rat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 266097 hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 407.33 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.335 |