Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 2603618
Beskrivelse
LY 2603618 is a potent and selective Chk1 inhibitor (IC50 = 7 nM). Inhibits Chk1 autophosphorylation. Induces cell cycle arrest in the G2/M phase and induces the DNA damage response in lung cancer cells. Inhibits growth of NSCLC xenografts in mice when administered in combination with Pemetrexed (Cat.No. 6185).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-Bromo-4-methyl-2-[(2S)-2-morpholinylmethoxy)phenyl]-N'-(5-methyl-2-pyrazinyl)urea |
| CAS | 911222-45-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C18H22BrN5O3 |
| Formel vægt | 436.3 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?